Tisk…
Azido-PEG8-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Azido-dPEG®8-acid
BIPG1109-100MG BIPG1109-50MG BIPG1109-250MG
APOSBIPG1109-100MGEA 7440 CZK
APOSBIPG1109-100MG APOSBIPG1109-50MG APOSBIPG1109-250MG
Azido-PEG8-acid
Azido-PEG8-acid
Vzorec: C₁₉H₃₇N₃O₁₀
MW: 467,51 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 1214319-92-2