Tisk…
Azido-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 15-Azido-4,7,10,13-tetraoxapentadecanoic acid
BIPG1106-250MG BIPG1106-50MG BIPG1106-100MG
APOSBIPG1106-250MGEA 9820 CZK
APOSBIPG1106-250MG APOSBIPG1106-50MG APOSBIPG1106-100MG
Azido-PEG4-acid
Azido-PEG4-acid
Vzorec: C₁₁H₂₁N₃O₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12406155
CAS číslo: 1257063-35-6