Amino-PEG8-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl 1-amino-3,6,9,12,15,18,21,24-octaoxaheptacosan-27-oate, Amino-PEG8-Boc
BIPG1076-250MG
BIPG1076-100MG
BIPG1076-500MG
APOSBIPG1076-250MGEA
6780
CZK
APOSBIPG1076-250MG
APOSBIPG1076-100MG
APOSBIPG1076-500MG
Amino-PEG8-t-butyl ester
Amino-PEG8-t-butyl ester
Vzorec:
C₂₃H₄₇NO₁₀ MW: 497,62 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD11041142 CAS číslo: 756526-06-4 |