Amino-PEG6-t-butyl ester
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIPG1075-250MG
BIPG1075-100MG
BIPG1075-500MG
APOSBIPG1075-250MGEA
3540
CZK
APOSBIPG1075-250MG
APOSBIPG1075-100MG
APOSBIPG1075-500MG
Amino-PEG6-t-butyl ester
Amino-PEG6-t-butyl ester
Vzorec:
C₁₉H₃₉NO₈ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD13184944 CAS číslo: 1286281-32-0 |