Tisk…
Amino-PEG4-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1052-100MG BIPG1052-250MG BIPG1052-500MG
APOSBIPG1052-100MGEA 2490 CZK
APOSBIPG1052-100MG APOSBIPG1052-250MG APOSBIPG1052-500MG
Amino-PEG4-acid
Amino-PEG4-acid
Vzorec: C₁₁H₂₃NO₆
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11041129
CAS číslo: 663921-15-1