Tisk…
Amino-PEG8-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Amino-dPEG®8-alcohol, NH2-PEG8-OH, 23-Amino-3,6,9,12,15,18,21-heptaoxatricosan-1-ol
BIPG1050-100MG BIPG1050-250MG BIPG1050-500MG
APOSBIPG1050-100MGEA 1780 CZK
APOSBIPG1050-100MG APOSBIPG1050-250MG APOSBIPG1050-500MG
Amino-PEG8-alcohol
Amino-PEG8-alcohol
Vzorec: C₁₆H₃₅NO₈
MW: 369,45 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD11041128
CAS číslo: 352439-37-3