Tisk…
Amino-PEG4-alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1046-10G BIPG1046-1G BIPG1046-5G
APOSBIPG1046-10GEA 19480 CZK
APOSBIPG1046-10G APOSBIPG1046-1G APOSBIPG1046-5G
Amino-PEG4-alcohol
Amino-PEG4-alcohol
Vzorec: C₈H₁₉NO₄
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 86770-74-3