Tisk…
Amino-PEG8-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1036-100MG BIPG1036-50MG
APOSBIPG1036-100MGEA 1330 CZK
APOSBIPG1036-100MG APOSBIPG1036-50MG
Amino-PEG8-acid
Amino-PEG8-acid
Vzorec: C₁₉H₃₉NO₁₀
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 756526-04-2