Tisk…
Amino-PEG6-acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIPG1035-100MG BIPG1035-50MG BIPG1035-250MG
APOSBIPG1035-100MGEA 4960 CZK
APOSBIPG1035-100MG APOSBIPG1035-50MG APOSBIPG1035-250MG
Amino-PEG6-acid
Amino-PEG6-acid
Vzorec: C₁₅H₃₁NO₈
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 905954-28-1