Propidium iodide
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIP4355-100MG
BIP4355-250MG
BIP4355-50MG
APOSBIP4355-100MGEA
4070
CZK
APOSBIP4355-100MG
APOSBIP4355-250MG
APOSBIP4355-50MG
Propidium iodide
Propidium iodide
Fluorescent staining compound.
Vzorec:
C₂₇H₃₄I₂N₄ Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00011921 CAS číslo: 25535-16-4 EINECS: 247-081-0 |