Tisk…
Dimidiumbromid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIP4354-250MG BIP4354-1G BIP4354-5G
APOSBIP4354-250MGEA 1040 CZK
APOSBIP4354-250MG APOSBIP4354-1G APOSBIP4354-5G
Dimidiumbromid
Dimidiumbromid
Vzorec: C₂₀H₁₈BrN₃
Bod tání: 242…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011757
CAS číslo: 518-67-2
EINECS: 208-256-7