Tisk…
Puromycin dihydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIP3340-100MG BIP3340-250MG BIP3340-500MG
APOSBIP3340-100MGEA 3740 CZK
APOSBIP3340-100MG APOSBIP3340-250MG APOSBIP3340-500MG
Puromycin dihydrochloride
Puromycin dihydrochloride
Vzorec: C₂₂H₂₉N₇O₅·2HCl
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012691
CAS číslo: 58-58-2
EINECS: 200-387-8