Tisk…
PIPES sesquisodium salt ≥96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIP1706-100G BIP1706-500G
APOSBIP1706-100GEA 0 CZK
APOSBIP1706-100G APOSBIP1706-500G
PIPES sesquisodium salt ≥96%
PIPES sesquisodium salt
  • Buffer
Vzorec: C₁₆H₃₃N₄Na₃O₁₂S₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066393
CAS číslo: 100037-69-2