PIPES monosodná sůl ≥97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Piperazine-1,4-bis(2-ethanesulphonic acid) monosodium salt, Piperazine-N,N'-bis-2-ethanesulphonic acid monosodium salt, PIPES-Na, Sodium hydrogen piperazine-1,4-diethanesulphonate, 2,2'-(Piperazine-1,4-diyl)bis(ethanesulphonic) acid monosodium salt, Monosodium piperazine-1,4-diethanesulphonate
BIP1705-100G
BIP1705-500G
APOSBIP1705-100GEA
1660
CZK
APOSBIP1705-100G
APOSBIP1705-500G
PIPES monosodná sůl ≥97%
PIPES monosodná sůl
- Buffer
Vzorec:
C₈H₁₇N₂NaO₆S₂ MW: 324.35 Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00065472 CAS číslo: 10010-67-0 |