Tisk…
PX-866
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIP1009-10MG BIP1009-5MG
APOSBIP1009-10MGEA 7840 CZK
APOSBIP1009-10MG APOSBIP1009-5MG
PX-866
PX-866
PX-866 is a synthetic derivate of wortmannin
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 502632-66-8