Tisk…
Midostaurin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: PKC412, N-((5S,6R,7R,9R)-6-Methoxy-5-methyl-14-oxo-6,7,8,9,15,16-hexahydro-5H,14H-17-oxa-4b,9a,15-triaza-5,9-methanodibenzo[b,h]cyclonona[jkl]cyclopenta[e]-as-indacen-7-yl)-N-methylbenzamide
BIP1007-10MG BIP1007-5MG
APOSBIP1007-10MGEA 8900 CZK
APOSBIP1007-10MG APOSBIP1007-5MG
Midostaurin
Midostaurin
Semisynthetic derivate of Staurosporine. Inhibitor of PKC and cAMPK.
Vzorec: C₃₅H₃₀N₄O₄
MW: 570,64 g/mol
Bod tání: 235…260 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD12828879
CAS číslo: 120685-11-2