Tisk…
Penitrem A (from Penicillium paxilli)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIP1006-10MG BIP1006-1MG BIP1006-5MG
APOSBIP1006-10MGEA 20470 CZK
APOSBIP1006-10MG APOSBIP1006-1MG APOSBIP1006-5MG
Penitrem A (from Penicillium paxilli)
Penitrem A
Tremorgenic alkaloid
Vzorec: C₃₇H₄₄ClNO₆
Bod tání: 230 °C
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 12627-35-9
UN: 2811
ADR: 6.1,II