Tisk…
Patulin (from Penicillium expansum)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIP1003-10MG BIP1003-5MG
APOSBIP1003-10MGEA 5590 CZK
APOSBIP1003-10MG APOSBIP1003-5MG
Patulin (from Penicillium expansum)
Patulin
Mycotoxin
Vzorec: C₇H₆O₄
Bod tání: 109…111 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00005858
CAS číslo: 149-29-1
EINECS: 205-735-2
UN: 3462
ADR: 6.1,II