Puromycin aminonucleoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIP1001-100MG
BIP1001-25MG
BIP1001-10MG
APOSBIP1001-100MGEA
17860
CZK
APOSBIP1001-100MG
APOSBIP1001-25MG
APOSBIP1001-10MG
Puromycin aminonucleoside
Puromycin aminonucleoside
Vzorec:
C₁₂H₁₈N₆O₃ Bod tání: 218…222 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00063462 CAS číslo: 58-60-6 EINECS: 200-388-3 |