Tisk…
L-prolin ≥99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: (S)-(-)-ProlineH-Pro-OHL-Proline, H-Pro-OH
BIP0717-500G BIP0717-100G
APOSBIP0717-500GEA 1040 CZK
APOSBIP0717-500G APOSBIP0717-100G
L-prolin ≥99%
L-prolin
USP, pyrogen free
Vzorec: C₅H₉NO₂
Hustota: 1,36 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064318
CAS číslo: 147-85-3
EINECS: 205-702-2