Tisk…
L-Fenylalanin ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L-α-Fenylalanin
BIP0716-100G BIP0716-1KG BIP0716-500G
APOSBIP0716-100GEA 622 CZK
APOSBIP0716-100G APOSBIP0716-1KG APOSBIP0716-500G
L-Fenylalanin ≥99.5%
L-Fenylalanin
USP, Pyrogen free
Vzorec: C₉H₁₁NO₂
MW: 165.19
Bod varu: 313
Bod tání: 270…275 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064227
CAS číslo: 63-91-2
EINECS: 200-568-1
Merck Index: 14,07271