Tisk…
Phthalaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,2-Phthalic dicarboxaldehyde, Phthaldialdehyde, o-Phthalaldehyde, OPA, Phthaldicarboxaldehyde, Benzene-1,2-dicarboxaldehyde
BIP0693-25G BIP0693-5G
APOSBIP0693-25GEA 705 CZK
APOSBIP0693-25G APOSBIP0693-5G
Phthalaldehyde
Phthalaldehyde
Vzorec: C₈H₆O₂
MW: 134,13 g/mol
Bod varu: 83 °C/0,8mmHg
Bod tání: 53…57 °C
Hustota: 1,13 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 132 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00003335
CAS číslo: 643-79-8
EINECS: 211-402-2
UN: 2923
ADR: 8+6.1,II