Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIP0691-1G
BIP0691-5G
BIP0691-25G
APOSBIP0691-1GEA
1330
CZK
APOSBIP0691-1G
APOSBIP0691-5G
APOSBIP0691-25G
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate 99%
Potassium-1-carboxyvinyl hydrogenphosphate
Vzorec:
C₃H₄KO₆P Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00044476 CAS číslo: 4265-07-0 EINECS: 224-247-0 |