Tisk…
Pyridoxinhydrochlorid ≥99.5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIP0612-100G BIP0612-500G BIP0612-250G
APOSBIP0612-100GEA 3310 CZK
APOSBIP0612-100G APOSBIP0612-500G APOSBIP0612-250G
Pyridoxinhydrochlorid ≥99.5%
Pyridoxinhydrochlorid
Vzorec: C₈H₁₂ClNO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012807
CAS číslo: 58-56-0
EINECS: 200-386-2