Oil red O
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
CI 26125
BIO1320-100G
BIO1320-25G
APOSBIO1320-100GEA
2480
CZK
APOSBIO1320-100G
APOSBIO1320-25G
Oil red O
Oil red O
Vzorec:
C₂₆H₂₄N₄O MW: 408.51 g/mol Bod tání: 120…126 °C (rozkl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00003898 CAS číslo: 1320-06-5 EINECS: 215-295-3 |