Oxalacetic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
Oxaloacetic acid, 2-Succinic acid, Oxalacetic acid
BIO0513-100G
BIO0513-25G
BIO0513-50G
APOSBIO0513-100GEA
14880
CZK
APOSBIO0513-100G
APOSBIO0513-25G
APOSBIO0513-50G
Oxalacetic acid
Oxalacetic acid
Vzorec:
C₄H₄O₅ MW: 132.07 Bod varu: 310 Bod tání: 161 °C (rozkl.) Bod vzplanutí: 88 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00002592 CAS číslo: 328-42-7 EINECS: 206-329-8 UN: 3261 ADR: 8 II Merck Index: 12,07041 |