Tisk…

Kyselina nikotinová (Niacin)

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

BIN0611-1KG BIN0611-250G BIN0611-500G
APOSBIN0611-1KGEA 4570 CZK
APOSBIN0611-1KG APOSBIN0611-250G APOSBIN0611-500G
Kyselina nikotinová (Niacin)
Kyselina nikotinová (Niacin)
Vzorec: C₆H₅NO₂
Bod tání: 236…239 °C (subl.)
Hustota: 1,467 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 193 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006391
CAS číslo: 59-67-6
EINECS: 200-441-0

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR