Tisk…
Nikotinamid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIN0610-100G BIN0610-1KG BIN0610-250G
APOSBIN0610-100GEA 744 CZK
APOSBIN0610-100G APOSBIN0610-1KG APOSBIN0610-250G
Nikotinamid 99%
Nikotinamid
Vzorec: C₆H₆N₂O
Bod tání: 128…132 °C
Hustota: 1,4 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006395
CAS číslo: 98-92-0
EINECS: 202-713-4