Tisk…
Nile red
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 9-(Diethylamino)-5H-benzo[a]phenoxazin-5-one
BIN0465-1G BIN0465-250MG BIN0465-5G
APOSBIN0465-1GEA 4040 CZK
APOSBIN0465-1G APOSBIN0465-250MG APOSBIN0465-5G
Nile red
Nile red
Vzorec: C₂₀H₁₈N₂O₂
MW: 318,38 g/mol
Bod tání: 203…205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011639
CAS číslo: 7385-67-3