Tisk…
Novobiocin sodium salt ≥95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIN0394-25G BIN0394-10G BIN0394-5G
APOSBIN0394-25GEA 0 CZK
APOSBIN0394-25G APOSBIN0394-10G APOSBIN0394-5G
Novobiocin sodium salt ≥95%
Novobiocin sodium salt
Vzorec: C₃₁H₃₅N₂NaO₁₁
Bod tání: 215 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00066541
CAS číslo: 1476-53-5
EINECS: 216-023-6