Tisk…
Nitrocefin
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIN0140-10MG BIN0140-1MG BIN0140-5MG
APOSBIN0140-10MGEA 11580 CZK
APOSBIN0140-10MG APOSBIN0140-1MG APOSBIN0140-5MG
Nitrocefin
Nitrocefin
Vzorec: C₂₁H₁₆N₄O₈S₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00864896
CAS číslo: 41906-86-9
UN: 1325
ADR: 4.1,III