Tisk…
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMN2011-100MG BIMN2011-1G BIMN2011-250MG
APOSBIMN2011-100MGEA 2900 CZK
APOSBIMN2011-100MG APOSBIMN2011-1G APOSBIMN2011-250MG
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
2'-Fluoro-2'-deoxyinosine
Vzorec: C₁₀H₁₁FN₄O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750860
CAS číslo: 80049-87-2