Tisk…
2'-Amino-2'-deoxyinosine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2007-100MG BIMN2007-250MG BIMN2007-500MG
APOSBIMN2007-100MGEA 8700 CZK
APOSBIMN2007-100MG APOSBIMN2007-250MG APOSBIMN2007-500MG
2'-Amino-2'-deoxyinosine
2'-Amino-2'-deoxyinosine
Vzorec: C₁₀H₁₃N₅O₄
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750831
CAS číslo: 75763-51-8