Tisk…
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2004-250MG BIMN2004-500MG
APOSBIMN2004-250MGEA 11580 CZK
APOSBIMN2004-250MG APOSBIMN2004-500MG
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
2'-Amino-2'-deoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₆O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD06657636
CAS číslo: 10414-81-0