Tisk…
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2003-100MG BIMN2003-1G BIMN2003-250MG
APOSBIMN2003-100MGEA 1660 CZK
APOSBIMN2003-100MG APOSBIMN2003-1G APOSBIMN2003-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyguanosine
Vzorec: C₁₀H₁₄N₆O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750824
CAS číslo: 66323-49-7