3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Dodavatel: Apollo Scientific
BIMN2002-100MG
BIMN2002-1G
BIMN2002-250MG
APOSBIMN2002-100MGEA
1210
CZK
APOSBIMN2002-100MG
APOSBIMN2002-1G
APOSBIMN2002-250MG
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
3'-Amino-2',3'-dideoxyadenosine
Vzorec:
C₁₀H₁₄N₆O₂ MW: 250,26 g/mol Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD08703999 CAS číslo: 7403-25-0 |