Tisk…
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2′-Deoxy-2′-fluoroadenosine, (2R,3R,4R,5R)-5-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-4-fluoro-2-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3-ol, 2'-Deoxy-2'-fluoroadenosine
BIMN2001-1G BIMN2001-500MG BIMN2001-5G
APOSBIMN2001-1GEA 5060 CZK
APOSBIMN2001-1G APOSBIMN2001-500MG APOSBIMN2001-5G
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
2'-Fluoro-2'-deoxyadenosine
Vzorec: C₁₀H₁₂FN₅O₃
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09750859
CAS číslo: 64183-27-3