Tisk…
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 99 Animal_free,Dioxane-free
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: IPTG
BIMB8001-25G BIMB8001-5G
APOSBIMB8001-25GEA 3110 CZK
APOSBIMB8001-25G APOSBIMB8001-5G
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid 99 Animal_free,Dioxane-free
Isopropyl-β-D-thiogalaktopyranosid
Material is synthesised from animal-free material.
Vzorec: C₉H₁₈O₅S
MW: 238.31
Bod varu: 402
Bod tání: 109…115 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00063273
CAS číslo: 367-93-1
EINECS: 206-703-0