Genistein ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one, 4',6'-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)benzo(e)oxacyclohex-2-en-4-on, 5,7-Dihydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',5,7-Trihydroxyisoflavone
BIMB2006-1G
BIMB2006-500MG
APOSBIMB2006-1GEA
6190
CZK
APOSBIMB2006-1G
APOSBIMB2006-500MG
Genistein ≥98%
Genistein
Inhibitor of tyrosine protein kinase.
Vzorec:
C₁₅H₁₀O₅ MW: 270,24 g/mol Bod tání: 297…298 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00016952 CAS číslo: 446-72-0 EINECS: 207-174-9 |