Tisk…
Guanidiniumchlorid 99,5%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMB2002-1KG BIMB2002-500G BIMB2002-5KG
APOSBIMB2002-1KGEA 953 CZK
APOSBIMB2002-1KG APOSBIMB2002-500G APOSBIMB2002-5KG
Guanidiniumchlorid 99,5%
Guanidiniumchlorid
Protein denaturant.
  • Toxic-LD50 of <500mg/Kg
Vzorec: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Bod tání: 178…188 °C
Hustota: 1,344 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013026
CAS číslo: 50-01-1
EINECS: 200-002-3