Tisk…
Octyl-β-D-thioglucopyranoside ≥99%, Ultrapure
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMB1375-1G BIMB1375-5G BIMB1375-25G
APOSBIMB1375-1GEA 622 CZK
APOSBIMB1375-1G APOSBIMB1375-5G APOSBIMB1375-25G
Octyl-β-D-thioglucopyranoside ≥99%, Ultrapure
Octyl-β-D-thioglucopyranoside
Non-ionic detergent used for membrane protein solubisation.
Vzorec: C₁₄H₂₈O₅S
Bod tání: 125…131 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012189
CAS číslo: 85618-21-9