Tisk…
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMB1301-100MG BIMB1301-1G BIMB1301-250MG
APOSBIMB1301-100MGEA 1870 CZK
APOSBIMB1301-100MG APOSBIMB1301-1G APOSBIMB1301-250MG
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-α-D-galactoside ≥98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-alpha-D-galactoside
X-a-Gal is a chromogenic substrate which can beused to demonstrate a-Galactosidase activity.
Vzorec: C₁₄H₁₅BrClNO₆
Bod tání: 170…173 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00063780
CAS číslo: 107021-38-5