Tisk…
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Indol-3-yl-β-D-galactopyranoside
BIMB1284-250MG BIMB1284-500MG BIMB1284-1G
APOSBIMB1284-250MGEA 1990 CZK
APOSBIMB1284-250MG APOSBIMB1284-500MG APOSBIMB1284-1G
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
3-Indolyl-ß-D-galactopyranoside
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₆
MW: 295,291 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00083389
CAS číslo: 126787-65-3