Tisk…
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) ≥99.0%, Ultrapure
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMB1085-10G BIMB1085-25G BIMB1085-50G
APOSBIMB1085-10GEA 1450 CZK
APOSBIMB1085-10G APOSBIMB1085-25G APOSBIMB1085-50G
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát) ≥99.0%, Ultrapure
(3-((3-Cholamidopropyl)dimethylamonio)-1-propansulfonát)
A nondenaturing zwitterionic detergent for membrane chemistry.
  • Purity (HPLC) >99.0%
  • Purity (TLC) >99.0%
  • Abs. (10% water) @ 260nm <0.1
Vzorec: C₃₂H₅₈N₂O₇S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00081083
CAS číslo: 75621-03-3