Tisk…
Biotin-C5-Amine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIMB102-100MG BIMB102-25MG BIMB102-50MG
APOSBIMB102-100MGEA 0 CZK
APOSBIMB102-100MG APOSBIMB102-25MG APOSBIMB102-50MG
Biotin-C5-Amine
Biotin-C5-Amine
Vzorec: C₁₅H₂₈N₄O₂S
Bod tání: 132…135 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00216002
CAS číslo: 115416-38-1