Tisk…
Clelandovo činidlo ≥99%, Molecular Biology Grade
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
BIMB1015-25G BIMB1015-50G BIMB1015-100G
APOSBIMB1015-25GEA 2440 CZK
APOSBIMB1015-25G APOSBIMB1015-50G APOSBIMB1015-100G
Clelandovo činidlo ≥99%, Molecular Biology Grade
Clelandovo činidlo
Reagent for maintaining -SH groups in reduced state.
  • Protein
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154.25
Bod varu: 125…130 °C/2mmHg
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7