Tisk…
Chlorid cesný 99,9%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Cesium Chloride
BIMB1006-100G BIMB1006-1KG
APOSBIMB1006-100GEA 4960 CZK
APOSBIMB1006-100G APOSBIMB1006-1KG
Chlorid cesný 99,9%
Chlorid cesný
Vzorec: CsCl
Bod varu: 1303 °C
Bod tání: 645 °C
Hustota: 3,99 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010955
CAS číslo: 7647-17-8
EINECS: 231-600-2