5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIMB1002-1G
BIMB1002-500MG
BIMB1002-5G
APOSBIMB1002-1GEA
2240
CZK
APOSBIMB1002-1G
APOSBIMB1002-500MG
APOSBIMB1002-5G
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-glucoside 98%
5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-beta-D-glucoside
Histochemical substrate for B-Glucosidase.
Vzorec:
C₁₄H₁₅BrClNO₆ Bod tání: 249…251 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00063690 CAS číslo: 15548-60-4 EINECS: 239-603-0 |