(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Indoxyl-D-glucoside, 3-Indole-D-glucoside, 3-Indolyl-D-glucoside, Indoxyl-B-D Glucoside, Indican (Plant Indican)
BIMB0907-1G
BIMB0907-250MG
BIMB0907-500MG
APOSBIMB0907-1GEA
4370
CZK
APOSBIMB0907-1G
APOSBIMB0907-250MG
APOSBIMB0907-500MG
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside
(3-Indoxyl)-β-D-glucopyranoside
Vzorec:
C₁₄H₁₇NO₆ Bod tání: 57…58 °C Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00047169 CAS číslo: 487-60-5 |