Tisk…
Methyl-β-D-glucopyranoside
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
BIM8001-10G BIM8001-5G
APOSBIM8001-10GEA 3940 CZK
APOSBIM8001-10G APOSBIM8001-5G
Methyl-β-D-glucopyranoside
Methyl-β-D-glucopyranoside
Vzorec: C₇H₁₄O₆
Bod tání: 111…113 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00006602
CAS číslo: 709-50-2
EINECS: 211-909-9